Principaux documents
AOBH945510D6
AOBChem
1,4-Dibromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4-dibromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Br2ClF3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11,12)13/h1-2H
Clé InChI
SRHPTARKMMEVBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-dibromo-2-chloro-5-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45479.pdf