Principaux documents
AOBH9455107E
AOBChem
2-Ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-4-13-11-6-9(3)8(2)5-10(11)7-12/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HRKBIAVYAFTAKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38511.pdf