Principaux documents
AOBH94551055
AOBChem
Methyl 3,5-dichloro-4-ethoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3,5-dichloro-4-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3/c1-3-15-9-7(11)4-6(5-8(9)12)10(13)14-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FJFFMHPWJYLMOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-5-dichloro-4-ethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38338.pdf