Principaux documents
AOBH94550F31
AOBChem
2-Chloro-3-methoxypyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-6-5(4-10)2-3-9-7(6)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
BNPDDEMMXMTZNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-methoxypyridine-4-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27587.pdf