Principaux documents
AOBH94550E5A
AOBChem
3-Bromo-4-(methoxymethyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-4-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-2-5-3-9-4-6(5)7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
AJNICXFDRBGAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-methoxymethyl-thiophene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46163.pdf