Key Documents
AOBH7BADE6D1
AOBChem
3-Bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-15)13(12(14)6-10)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
ZEWVUVOYPAPPDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37281.pdf