Principaux documents
AOBH7BADE66E
AOBChem
N-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotinamide
250 MG
198,41 €
500 MG
284,14 €
1 G
398,04 €
5 G
1 425,61 €
Réf. du fournisseur: 37523-250MG
198,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
198,41 €
500 MG
284,14 €
1 G
398,04 €
5 G
1 425,61 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 37523-250MG
198,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c1-6-4-8(9(11)12-5-6)10(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SILDOGUJACEDFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37523.pdf