Principaux documents
AOBH7BADE5F2
AOBChem
5-Bromo-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
250 MG
379,67 €
500 MG
542,56 €
1 G
760,57 €
Réf. du fournisseur: 37312-250MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
379,67 €
500 MG
542,56 €
1 G
760,57 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 37312-250MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-5-6-3-8(12-2)10-4-7(6)9/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
QWDVMCDAJVQHOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-methoxy-4-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37312.pdf