AOBH7BADDFD7
AOBChem
2-Chloro-4-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Réf. du fournisseur: 36715-1G
186,15 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 36715-1G
186,15 €
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-5(10)3-2-4(6(7)9)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
RSGGQKCTBJTDAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36715.pdf