Key Documents
AOBH7BADDF21
AOBChem
3-Bromo-4-butoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-3-6-14-11-5-4-9(8-13)7-10(11)12/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
BLXYHURWFRBYDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-butoxybenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15722.pdf