Principaux documents
AOBH7BADDE44
AOBChem
1-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethoxy-2,3,4-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-2-12-6-4-3-5(9)7(10)8(6)11/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
PLQXKFOZMZCLIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-ethoxy-2-3-4-trifluorobenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36486.pdf