Principaux documents
AOBH7BADDC74
AOBChem
3-Bromo-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-12-6-8-2-7(5-11)3-9(10)4-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
BWZFPHOWYOVWSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methoxymethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36134.pdf