Key Documents
AOBH7BADDA16
AOBChem
(3-Bromo-2-ethoxyphenyl)(methyl)sulfane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-ethoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-3-11-9-7(10)5-4-6-8(9)12-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
PXONQYZPBPRAHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxyphenyl-methyl-sulfane.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36554.pdf