Principaux documents
AOBH3CD9F472
AOBChem
Bromo-4-(diethoxymethyl)-thiophene,
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(diethoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C9H13BrO2S/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-13-6-8(7)10/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AKDNDWACGKDMRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/bromo-4-diethoxymethyl-thiophene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32313.pdf