Principaux documents
AOBH3CD9F314
AOBChem
Ethyl 2-chloro-6-(propan-2-yl)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-6-isopropylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2/c1-4-15-11(14)8-5-6-9(7(2)3)13-10(8)12/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VREYIDKIHMOPFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-chloro-6-propan-2-yl-pyridine-3-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35889.pdf