Key Documents
AOBH3CD9F308
AOBChem
tert-Butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.7
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15ClO2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
FBBYEWYYSSVXLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-chloro-3-methylbenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20322.pdf