Principaux documents
AOBH3CD9F300
AOBChem
4-Bromo-N-tert-butyl-3-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-(tert-butyl)-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)11(15)14-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
OQIREZZUEPXXKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-n-tert-butyl-3-methylbenzamide.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35856.pdf