Principaux documents
AOBH3CD9F25E
AOBChem
N-Isopropyl 4-bromo-3-methylbenzamide
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
Réf. du fournisseur: 35848-5G
199,62 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 35848-5G
199,62 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-isopropyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-7(2)13-11(14)9-4-5-10(12)8(3)6-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
SBUOCIGDCALEAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-isopropyl-4-bromo-3-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35848.pdf