AOBH3CD9F251
AOBChem
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Réf. du fournisseur: 35826-500MG
200,85 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 35826-500MG
200,85 €
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-14-6-15-9/h1-6H
Clé InChI
AWLRTWJIGOPGAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35826.pdf