Principaux documents
AOBH3CD9F21E
AOBChem
1-(2-(Methoxymethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10-6-4-3-5-9(10)7-12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
UUMBVASJMYOOFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-methoxymethyl-phenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35747.pdf