Principaux documents
AOBH3CD9F11C
AOBChem
Benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
250 MG
340,48 €
500 MG
486,23 €
1 G
680,96 €
Réf. du fournisseur: 35886-250MG
340,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
340,48 €
500 MG
486,23 €
1 G
680,96 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 35886-250MG
340,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C15H12BrClO2/c1-10-7-12(8-13(16)14(10)17)15(18)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
CVJBYGXHLUGLHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/benzyl-3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35886.pdf