Principaux documents
AOBH3CD9F0E2
AOBChem
5-(4-(Methoxymethoxy)phenyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(4-(methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-8-15-10-4-2-9(3-5-10)11-6-12-7-14-11/h2-7H,8H2,1H3
Clé InChI
RYXSUQUUYXMEHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-methoxymethoxy-phenyl-oxazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13855.pdf