Key Documents
AOBH303767F5
AOBChem
Methyl 4-bromo-2-isopropylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-7(2)10-6-8(12)4-5-9(10)11(13)14-3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
ZFTSUORKCBSJDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-bromo-2-isopropylbenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35529.pdf