Documents
AOBH3037673A
AOBChem
3-Bromo-2-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7BrF3N/c13-10-2-1-7-17-11(10)8-3-5-9(6-4-8)12(14,15)16/h1-7H
Clé InChI
YKZPUUXISHJDPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-4-trifluoromethylphenyl-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34877.pdf