Principaux documents
AOBH11E4FC83
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-5-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.5
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO2/c1-12-4-13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
HSAXWKLCPNZQAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-5-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17731.pdf