Principaux documents
AOBH03D4EF5E
AOBChem
3,5-Dichloro-2-methyl-benzoic acid
250 MG
237,60 €
500 MG
339,26 €
1 G
475,20 €
5 G
1 701,18 €
10 G
2 891,63 €
Réf. du fournisseur: 34098-250MG
237,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
237,60 €
500 MG
339,26 €
1 G
475,20 €
5 G
1 701,18 €
10 G
2 891,63 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 34098-250MG
237,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
MHJGSEXAJKXRKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-2-methyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34098.pdf