AOBH03D4EF5A
AOBChem
2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Réf. du fournisseur: 34091-250MG
205,76 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 34091-250MG
205,76 €
Iupac Name
2-chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BClNO4/c13-10-7-8(1-2-9(10)12(16)17)11(15)14-3-5-18-6-4-14/h1-2,7,16-17H,3-6H2
Clé InChI
OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34091.pdf