Principaux documents
AOBH039CD3A9
AOBChem
2,6-Difluoro-3-formylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-3-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F2NO/c9-7-2-1-5(4-12)8(10)6(7)3-11/h1-2,4H
Clé InChI
RCAHEIDQEALMTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-formylbenzonitrile.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33752.pdf