AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Réf. du fournisseur: 33625-500MG
164,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 33625-500MG
164,10 €
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf