Principaux documents
AOB979588521
AOBChem
4-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-fluoro-3-methoxy-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6-3-7(5-11)4-8(12-2)9(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Clé InChI
GTPRTZPFMCGINO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33335.pdf