Principaux documents
AOB945511965
AOBChem
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde
250 MG
144,52 €
500 MG
206,98 €
1 G
289,04 €
5 G
1 034,91 €
Réf. du fournisseur: 32737-250MG
144,52 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
144,52 €
500 MG
206,98 €
1 G
289,04 €
5 G
1 034,91 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 32737-250MG
144,52 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-13-10-7(2)4-9(11)5-8(10)6-12/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QLULZQCIHQTXMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32737.pdf