Key Documents
AOB945511944
AOBChem
(5-Chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-2-12-8-3-6(5-11)7(9)4-10-8/h3-4,11H,2,5H2,1H3
Clé InChI
PPNKJSGHLOQDKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl-methanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32682.pdf