Principaux documents
AOB640097789
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-chloro-3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-5(8(12)13)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3,12-13H
Clé InChI
USTVSJJGJJZPBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32040.pdf