Principaux documents
AOB640097753
AOBChem
3-Ethyl-4-methoxyphenylboronic acid piancol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-ethyl-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO3/c1-7-11-10-12(8-9-13(11)17-6)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h8-10H,7H2,1-6H3
Clé InChI
YOLIKNNPHVFIHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethyl-4-methoxyphenylboronic-acid-piancol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31762.pdf