Key Documents
AOB640097617
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-3-7(10)5(4-11)2-6(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
XLMFLLZPHARXSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31191.pdf