Principaux documents
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
5 G
105,33 €
10 G
178,81 €
25 G
351,50 €
Réf. du fournisseur: 30787-5G
105,33 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
105,33 €
10 G
178,81 €
25 G
351,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 30787-5G
105,33 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf