Principaux documents
AOB640097397
AOBChem
1-Bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-3-12-9-5-7(10)4-8(6-9)11-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KFPDKCJCBFNTDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30773.pdf