Principaux documents
AOB640097392
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,6-dimethoxy-5-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H18BNO4Si/c1-15-9-7(11(13)14)6-8(17(3,4)5)10(12-9)16-2/h6,13-14H,1-5H3
Clé InChI
YWXBHJRUYUJTGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-trimethylsilyl-pyridine-5-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30761.pdf