Key Documents
AOB640096969
AOBChem
5-Carboxy-2,4-dichlorophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.83
Numéro MDL:
Iupac Name
5-borono-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
Clé InChI
MPDMSIAATYXGCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-2-4-dichlorophenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29293.pdf