Principaux documents
AOB640095917
AOBChem
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
500 MG
193,50 €
1 G
246,16 €
5 G
727,49 €
Réf. du fournisseur: 25902-500MG
193,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
193,50 €
1 G
246,16 €
5 G
727,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 25902-500MG
193,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5FINO/c1-10-5-4(8)2-3-9-6(5)7/h2-3H,1H3
Clé InChI
IVXNIUMDPHLSBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25902.pdf