Principaux documents
AOB640095475
AOBChem
6-Isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-isopropoxy-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H14BNO3/c1-6(2)14-9-5-4-8(10(12)13)7(3)11-9/h4-6,12-13H,1-3H3
Clé InChI
ZWVRPRGIYXIPRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24747.pdf