Principaux documents
AOB640095367
AOBChem
(3-Chloro-5-methylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
AMISYWXDRZVKBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-5-methylphenyl-methanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24529.pdf