Principaux documents
AOB640094984
AOBChem
2-Chloro-3,4-difluoroanisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3,4-difluoro-1-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c1-11-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
PNWFCPKFFPQKNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-4-difluoroanisole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23409.pdf