Principaux documents
AOB640094975
AOBChem
3-Iodo-2-phenoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-2-phenoxypyridine
Inchi Code
1S/C11H8INO/c12-10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clé InChI
JVVIVAQZNSROHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-2-phenoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23397.pdf