Principaux documents
AOB640094660
AOBChem
5-Chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)13-9-3-7(5-12)8(10)4-11-9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
SYJYWUGNXKIVSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22150.pdf