AOB640094622
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Réf. du fournisseur: 22064-250MG
137,17 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 22064-250MG
137,17 €
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O/c1-12(2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GVCREZJBWVGSHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22064.pdf