Principaux documents
AOB640094303
AOBChem
1,3-Dibromo-2-butoxy-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-2-butoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H14Br2O/c1-3-4-5-14-11-9(12)6-8(2)7-10(11)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
YPLYQGOLPZEQHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dibromo-2-butoxy-5-methylbenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20726.pdf