Key Documents
AOB640094122
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.54
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C11H8BrClO/c1-14-10-5-2-7-6-8(12)3-4-9(7)11(10)13/h2-6H,1H3
Clé InChI
JQMJPUKAPGSFGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20215.pdf