Principaux documents
AOB640094047
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-1-propoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-1-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-5-12-9-4-3-7(11)6-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
Clé InChI
MZASMHWXAIRSKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-1-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19946.pdf