Principaux documents
AOB640093868
AOBChem
1-bromo-3-fluoro-5-(propan-2-yloxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-6(2)12-9-4-7(10)3-8(11)5-9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CXPGTGGYDNGRCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-fluoro-5-propan-2-yloxy-benzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19218.pdf